Läs mer
Mettler Toledo™ InLab ™742-5m konduktivitetssond
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,105 cm -1 |
| För användning med (applikation) | För många olika provtyper |
| Typ | Konduktivitetssond |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Epoxi, grafit |
| Inkluderar | Robust plastskaft |
| Modell | Inlab 742 |