Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Coola pH-elektroder
Produktkod. 10642244 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10642244 S7 Varje
15539601 Multi-Pin Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642244 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod av glas med en integrerad temperatursensor klassad till -30 C, °vilket gör den idealisk för mätning av kalla prover.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Kalla prover: kan mäta ner till -30 °C
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Orörlig glashylsa, återfyllbar med FRISCOLYT-B™ (51343185)
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Sval
Kontakttyper S7
Korsning Orörlig glashylsa
Material Glas
pH-intervall 1 till 11
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C till +80 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning FRISCOLYT-B
För användning med (applikation) Prover ner till en temperatur på minus trettio grader Celsius
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Sval
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelska) Drift -22 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +80 °C
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm