Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Coola pH-elektroder
Produktkod. 15539601 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
15539601 Multi-Pin Varje
10642244 S7 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15539601 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30247850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod av glas med en integrerad temperatursensor klassad till -30 C, °vilket gör den idealisk för mätning av kalla prover.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Kalla prover: kan mäta ner till -30 °C
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Orörlig glashylsa, återfyllbar med FRISCOLYT-B™ (51343185)
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Rekommenderad förvaring
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Orörlig glashylsa
Material Glas
pH-intervall 1 till 11
Typ Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
För användning med (applikation) Mätning av prover vid låga temperaturer eller med låga jonkoncentrationer
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC/RCA (30281896)
Intern referens ARGENTAL™ med Ag+-fälla
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Sval Pro-ISM
Förvaringskrav InLab Förvaringslösning
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +80 °C
Längd (metrisk) skaft 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm