Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ DES™ Kabel-TV
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31454080
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel
31454080 1,2 m
31454046 3 m
31454050 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454080 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 31052331
I lager
Digital kabel är utformad för säker anslutning med DES sensorer, vilket säkerställer stabil signalöverföring och tillförlitliga mätresultat.
  • En kabel för alla digitala parametrar
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Hållbar:
    • Ökad effektivitet med sensordiagnostik
    • Snabbare problemlösning, mindre driftstopp, maximal sensorlivslängd och stöd för förebyggande underhåll.
  • Ligg steget före: Sensorns diagnostiska kapacitet övervakar sensorns tillstånd, stödjer förebyggande underhåll, maximerar sensorns livslängd och förhindrar för tidig bortkastning
  • Hållbara investeringar: DES™ digitala sensorer är ett smart val. Att behålla mät-elektroniken och endast byta ut sensoraxeln i slutet av dess livslängd, eller den avtagbara kabeln som kan användas för alla sensorer, hjälper till att minska materialavfall och därmed det ekologiska fotavtrycket
  • Öka produktivitet och effektivitet: Med diagnostiserade fel möjliggör användarens vägledning med felsökningsrekommendationer snabbare problemlösning och minskar driftstopp. Det minimerar också hanteringsfel, vilket minskar behovet av specialiserad utbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kabel-TV
Längd (metrisk) kabel 1,2 m