Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Enkla pH-elektroder
Produktkod. 10786723
Change view
Kontakttyper:
BNC och Pin
S7
Modell:
InLab™ Lätt
InLab™ Lätt BNC
För användning med (utrustning):
Fast kabel till sensor
S7 till BNC (30281915)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Modell För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10786723 S7 InLab™ Lätt S7 till BNC (30281915) Varje
10426463 BNC och Pin InLab™ Lätt BNC Fast kabel till sensor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786723 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1425.52 SEK / Paket med 1
    Save 344.48 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En hållbar pH-elektrod av polysulfon med ett integrerat glödlampsskydd och gelelektrolyt för att undvika besväret med att fylla på i fält. Temperaturgivare säljs separat.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Akvarium vatten
  • Läsk
  • Öl
  • Allmänt labb
Tillbehör& Vård
  • Keramisk knutpunkt
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
  • Temperaturgivare säljs separat (NTC 30 kΩ : 51300164, PT1000: 51300165)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Polysulfon
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Gel
För användning med (applikation) Lågt underhåll, fältmätning och pedagogisk användning
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens Ag/AgCl
Membran U Glas
Modell InLab™ Lätt
Sond NTC 30 kilohm
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel utan kabel
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm