Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-elektroder
Beskrivning
Idealisk för kritiska prover såsom suspensioner eller prover med okänd sammansättning. Mettler Toledo Expert Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder med öppen koppling sätter referenselektroden i direkt kontakt med det uppmätta mediet, vilket eliminerar risken för kontaminering eller blockering.
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Har en PEEK plastskaft för tuffa miljöer och kräver inget underhåll
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- General Lab
- Drycker
- Avloppsvatten
- Suspenderade fasta ämnen
- Miljö
- TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
- Open Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och 6-stift, RCA |
| Korsning | Dubbel |
| Material | PEEK |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology |
| Typ av fyllningslösning | Xerolyt Polymer |
| För användning med (applikation) | Emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider |
| För användning med (utrustning) | Fast kabel till sensor |
| Inkluderar | ISM Temperatursond |
| Visa mer |