Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
BNC och 6-stift, RCA
BNC och Phono Plug, RCA
BNC och Phono Plug, RCA IP67
BNC och Pin, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
BNC/RCA, RCA IP67
DIN 19262, 4 mm bananplugg, 4 mm Banana Plug
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Pt1000 Temperature Probe
Temperature Probe (NTC30)
Temperatursond
Längd (metrisk) kabel:
1.2 m
1.8 m
10 m
2 m
Ingen kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Idealisk för kritiska prover såsom suspensioner eller prover med okänd sammansättning. Mettler Toledo Expert Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder med öppen koppling sätter referenselektroden i direkt kontakt med det uppmätta mediet, vilket eliminerar risken för kontaminering eller blockering.
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Har en PEEK plastskaft för tuffa miljöer och kräver inget underhåll
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- General Lab
- Drycker
- Avloppsvatten
- Suspenderade fasta ämnen
- Miljö
- TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
- Open Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug, RCA IP67 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | PEEK |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrod, integrerad temperatursond |
| Typ av fyllningslösning | Xerolyt Polymer |
| För användning med (applikation) | Emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider |
| För användning med (utrustning) | Fast kabel till sensor |
| Inkluderar | Temperatursond |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur