Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-elektroder
Produktkod. 10610904 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
BNC och 6-stift, RCA
BNC och Phono Plug, RCA
BNC och Phono Plug, RCA IP67
BNC och Pin, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
BNC/RCA, RCA IP67
DIN 19262, 4 mm bananplugg, 4 mm Banana Plug
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
ISM-temperaturprob
Pt1000 temperaturprob
Temperaturprob (NTC30)
Temperatursond
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Ingen kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10610904
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kombinerad pH-elektrod med PEEK plastskaft för kemisk och mekanisk hållbarhet, och en fast kabel. Designad för användning i en mängd olika applikationer.
Idealisk för kritiska prover såsom suspensioner eller prover med okänd sammansättning. Mettler Toledo Expert Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder med öppen koppling sätter referenselektroden i direkt kontakt med det uppmätta mediet, vilket eliminerar risken för kontaminering eller blockering.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Har en PEEK plastskaft för tuffa miljöer och kräver inget underhåll
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • General Lab
  • Drycker
  • Avloppsvatten
  • Suspenderade fasta ämnen
  • Miljö
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Open Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper DIN 19262, 4 mm bananplugg, 4 mm Banana Plug
Korsning Dubbel
Material PEEK
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ pH-kombinationselektrod, integrerad Pt1000 temperatursond
Typ av fyllningslösning Xerolyt Polymer
För användning med (applikation) Emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider
För användning med (utrustning) pH-mätare
Inkluderar Pt1000 temperaturprob
Intern referens ARGENTAL
Membran U Glas
Modell InLab™ Expert DIN
Sond PT1000
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 47 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1,2 m
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm