Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-elektroder
Produktkod. 11394203
Change view
Kontakttyper:
BNC och 6-stift, RCA
BNC och Phono Plug, RCA
BNC och Phono Plug, RCA IP67
BNC och Pin, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
BNC/RCA, RCA IP67
DIN 19262, 4 mm bananplugg
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
ISM Temperatursond
Pt1000 temperaturprob
Temperatursond
Temperatursond (NTC30)
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Ingen kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Inkluderar Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11394203 BNC/RCA, RCA ISM Temperatursond 1,2 m Varje
10454353 Multi-Pin Temperatursond (NTC30) Ingen kabel Varje
10009552 S7 Endast elektrod Ingen kabel Varje
10610904 DIN 19262, 4 mm bananplugg Pt1000 temperaturprob 1,2 m Varje
10040073 BNC och 6-stift, RCA ISM Temperatursond 2 m Varje
10454543 Multi-Pin Pt1000 temperaturprob Ingen kabel Varje
10660324 BNC och Phono Plug, RCA Temperatursond 1,2 m Varje
10447144 BNC och Phono Plug, RCA IP67 Temperatursond 2 m Varje
10431435 BNC/RCA, RCA IP67 ISM Temperatursond 1,8 m Varje
10594925 BNC och Pin, RCA IP67 ISM Temperatursond 10 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11394203 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30014096
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kombinerad pH-elektrod med PEEK plastskaft för kemisk och mekanisk hållbarhet, och en fast kabel. Designad för användning i en mängd olika applikationer.
Idealisk för kritiska prover såsom suspensioner eller prover med okänd sammansättning. Mettler Toledo Expert Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder med öppen koppling sätter referenselektroden i direkt kontakt med det uppmätta mediet, vilket eliminerar risken för kontaminering eller blockering.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Har en PEEK plastskaft för tuffa miljöer och kräver inget underhåll
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • General Lab
  • Drycker
  • Avloppsvatten
  • Suspenderade fasta ämnen
  • Miljö
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Open Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/RCA, RCA
Korsning Öppna
Material PEEK
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Typ av fyllningslösning Xerolyt Polymer
För användning med (applikation) Emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider
För användning med (utrustning) Fast kabel till sensor
Inkluderar ISM Temperatursond
Intern referens ARGENTAL
Membran U Glas
Modell InLab Expert Pro-ISM
Sond NTC 30 kilohm
Svarstid <20 sek.
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 47,2 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1,2 m
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm