Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-elektroder
Code produit. p-3639382 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Kontakttyper:
BNC och 6-stift, RCA
BNC och Phono Plug, RCA
BNC och Phono Plug, RCA IP67
BNC och Pin, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
BNC/RCA, RCA IP67
DIN 19262, 4 mm bananplugg, 4 mm Banana Plug
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
ISM-temperaturprob
Pt1000 temperaturprob
Temperaturprob (NTC30)
Temperatursond
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Ingen kabel
Conditionnement:
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10454353
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En kombinerad pH-elektrod med PEEK plastskaft för kemisk och mekanisk hållbarhet, och en fast kabel. Designad för användning i en mängd olika applikationer.
Idealisk för kritiska prover såsom suspensioner eller prover med okänd sammansättning. Mettler Toledo Expert Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder med öppen koppling sätter referenselektroden i direkt kontakt med det uppmätta mediet, vilket eliminerar risken för kontaminering eller blockering.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Har en PEEK plastskaft för tuffa miljöer och kräver inget underhåll
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • General Lab
  • Drycker
  • Avloppsvatten
  • Suspenderade fasta ämnen
  • Miljö
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Open Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Dubbel
Material PEEK
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod, integrerad temperatursond (NTC30)
Typ av fyllningslösning Xerolyt Polymer
För användning med (applikation) Emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC (30281896)
Inkluderar Temperaturprob (NTC30)
Intern referens ARGENTAL
Membran U Glas
Modell InLab™ Expert NTC30
Sond NTC 30 kilohm ATC
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel Ingen kabel
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis