Läs mer
Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ DO-sensor
Produktkod. 11907811
Change view
Längd (metrisk) kabel:
5,00 m
10,00 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11907811 5,00 m Varje
11927811 10,00 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11907811 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17985.00 SEK
    16836.41 SEK / Paket med 1
    Save 1148.59 SEK
    6% Av
I lager
Designad för tuffa miljöer. Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ DO Sensor är en optisk sensor för löst syre med en integrerad temperaturprob och lättbytbara sensorkapslar. Den robusta och hanterbara designen använder RDO teknik och är väl lämpad för ett brett spektrum av tillämpningar.
De OptiOx™ optiskt mätsystem bestämmer enkelt löst syre baserat på tillförlitlig RDO (Rugged Dissolved Oxygen) teknologi. Detta bärbara system med en ergonomisk och robust design är idealiskt utrustat för användning i laboratoriet (t.ex. vid kvalitetsövervakning) eller, när det är utrustat med skyddsskyddet, i tuffa fältmiljöer.
  • Stabila resultat, snabb respons: OptiOx är snabb, exakt och ger mycket reproducerbara resultat; eftersom det inte kemiskt förbrukar syre, är det onödigt att röra om provet
  • Omedelbart klar för användning: Systemet kräver ingen polariseringstid före mätning och kräver sällan kalibrering
  • Enkel hantering, inget underhåll: Optisk mätning kräver inga membran eller elektrolytlösningar; hela systemet är vattentätt och dammtätt (IP67)
  • Utbytbar sensorlock: Ger tillförlitliga resultat för ett helt år; när systemet indikerar att det behövs en förändring tar du helt enkelt bort det gamla locket och sätter på ett nytt
  • Hållbart skyddsskydd: Ett skydd i rostfritt stål ger optimalt skydd i krävande miljöer och fungerar som ett sänke för djupare mätplatser
  • Adapter för biokemisk syreförbrukning (BOD): Denna speciella adapter möjliggör snabb och enkel mätning i alla aktuella typer av BOD-flaskor
  • Alltid rätt temperatur: Den integrerade temperatursonden garanterar mätning med rätt temperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DO-sensor InLab OptiOx-5m
Längd (metrisk) kabel 5,00 m
Sensortyper Löst syre (optiskt)
Anslutningar Mini-LTW (IP67)
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0 till 500 %
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001 certifierad
Inkluderar Sensorsond, sensorlock, BOD-adapter, skyddsskydd, fast kabel
Diameter (metrisk) kropp 16 mm
Längd (metrisk) 65 mm (skaft)
Sondtyp Temperatursond: NTC 30 kΩ
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0 till 50 mg/L