Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Hög jonstyrka
- Högtemperaturprover
- Avloppsvatten
- TRIS-buffertar
- Farmaceutisk& Biologiska prover
- Organiska lösningsmedel
- Fruktjos
- Vatten
- Allmänt labb
Tillbehör& Vård
- Orörlig glashylsa koppling
- Påfyllningsbar 3M KCl (51350072) - Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Rekommenderad förvaring
InLab storage solution
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Multi-Pin |
| Korsning | Orörlig glashylsa |
| Material | Glasskaft |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | Kombinationselektrod; Integrerad temperatursond; Intelligent Sensor Management (ISM)-teknik |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieapplikationer |
| För användning med (utrustning) | Flerstift till BNC/RCA (30281896) |
| Intern referens | ARGENTHAL ™med Ag+ -fälla |
| Membran | HA Glas |
| Modell | InLab™ Max Pro-ISM |
| Visa mer |