Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Frätande syror och baser
- Proteinrika prover
- Mejeri
- Höga pH-värden
- Hög temperatur
- Prover som täpper till korsningen
- Polymera dispersioner
- TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
- Ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-elektrod InLab Driva |
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 130 °C |
| Typ | Kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | DPA Gel |
| För användning med (applikation) | Höga temperaturer och biologiska medier |
| För användning med (utrustning) | S7 till BNC (30281915) |
| Visa mer |