Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Power pH-elektroder
Produktkod. 11304223
Change view
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11304223 Multi-Pin Varje
10192003 S7 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304223 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51344211
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
En pH-elektrod av glas med en integrerad temperatursensor med SteadyForce™ referenssystem, som är trycksatt för att förhindra att korsningen täpps igen.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Frätande syror och baser
  • Proteinrika prover
  • Mejeri
  • Höga pH-värden
  • Hög temperatur
  • Prover som täpper till korsningen
  • Polymera dispersioner
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Driva Pro-ISM
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 130 °C
Typ Kombinationselektrod, integrerad temperatursond, intelligent sensorhantering (ISM ) Teknik
Typ av fyllningslösning DPA Gel
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC/RCA (30281896)
Intern referens SteadyForce
Membran A41 glas
Modell InLab™ Driva Pro-ISM
Sond NTC 30 kω
Förvaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 130 °C
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 170 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm