Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Rent vatten
- Ultrapure vatten
- Avjoniserat vatten
- Avloppsvatten
- Hög saltlösning, havsvatten
- Låg jonstyrka
Tillbehör& Vård
- Orörlig glashylsa koppling
- LoT membranglas
- InLab Ren: påfyllningsbar FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- InLab Pure Pro-ISM: påfyllningsbar 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Rekommenderad förvaring
InLab storage solution
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Orörlig glashylsa |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 1 till 11 |
| Typ | Kombinationselektrod |
| För användning med (applikation) | Mätning av prover vid låga temperaturer eller med låga jonkoncentrationer |
| För användning med (utrustning) | S7 till BNC (30281915) |
| Intern referens | ARGENTHAL med Ag+ fälla |
| Membran | LoT-glas |
| Modell | InLab™ Ren |
| Visa mer |