Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nå pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
Temperaturprob (NTC 30 k)Ω )
Temperaturprob (Pt-1000)
Längd (metrisk) skaft:
225 mm
425 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Pilotreaktor
- Tank och fat
- Stora prover
- Djupa kärl
Tillbehör& Vård
- Keramisk knutpunkt
- HA glasmembran
- Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Rekommenderad förvaring
InLab storage solution
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-elektrod InLab Nå 225 |
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | Kombinationselektrod |
| För användning med (applikation) | Noggrann mätning i ett brett utbud av provtyper |
| För användning med (utrustning) | S7 till BNC (30281915) |
| Inkluderar | Endast elektrod |
| Intern referens | 3 mol/l KCl |
| Visa mer |