Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nå pH-elektroder
Produktkod. p-3639389 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
Temperaturprob (NTC 30 k)Ω )
Temperaturprob (Pt-1000)
Längd (metrisk) skaft:
225 mm
425 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10523375
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod med en integrerad temperatursensor med ett förlängt skaft för mätning av ett brett urval av prover i stora kärl.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Pilotreaktor
  • Tank och fat
  • Stora prover
  • Djupa kärl
Tillbehör& Vård
  • Keramisk knutpunkt
  • HA glasmembran
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Nå Pt1000-425
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Noggrann mätning i ett brett utbud av provtyper
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC (30281896)
Inkluderar Temperaturprob (Pt-1000)
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran HA Glas
Modell InLab™ Nå Pt1000-425
Sond PT1000
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 15,7 tum
Längd (metrisk) 400 mm
Längd (metrisk) skaft 425 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm