Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rutinmässiga pH-elektroder
Produktkod. p-3639390
Change view
Kontakttyper:
BNC IP67
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
ISM Temperatursond
Temperaturprob (Pt1000)
Temperatursond
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Inkluderar Förpackningsstorlek
10650324 Multi-Pin Temperatursond Varje
10313433 S7 Endast elektrod Varje
10212283 Multi-Pin Temperaturprob (Pt1000) Varje
11354213 Multi-Pin ISM Temperatursond Varje
15529611 BNC IP67 ISM Temperatursond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10650324 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343054
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En kombinerad pH-elektrod med en integrerad temperatursensor och kemiskt resistent HA-glaskropp. Den är designad för allmänna labbapplikationer och idealisk för användning vid höga pH-värden (IP67-klassad).
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Dricksvatten
  • Mycket saltlösningar eller havsvatten
  • Mikrobiologiska prover
  • Frätande syror och baser
  • General Lab
  • Kemikalie
  • Höga pH-värden
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Tips: Öppna påfyllningsporten medan du mäter, och även för att fylla på elektrolytlösning
  • Keramisk knutpunkt
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Beställningsinfo
Kabel ingår ej (säljs separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/L KCl
För användning med (applikation) Noggrann mätning i ett brett utbud av provtyper
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC (30281896)
Inkluderar Temperatursond
Intern referens ARGENTAL
Membran HA Glas
Modell InLab™ Rutin Pro
Sond NTC 30 kilohm ATC
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm