Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Science pH-elektroder
Produktkod. 10522225 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10522225
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod med en speciell glaskropp som är resistent mot frätande eller organiska prover och är idealisk för höga temperaturer och biologiska medier. Det höga elektrolytutflödet förhindrar att föroreningar kommer in och täpper till korsningen, vilket skulle störa avläsningen.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Avloppsvatten
  • TRIS buffert
  • Mikrobiologiska prover
  • Jästjäsningslösningar
  • Stärkelselösningar
  • Organiska lösningsmedel
  • Allmänt labb
Tillbehör& Vård
  • Rörlig hylsanslutning
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Flyttbar glashylsa
Material Glas
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Uppslamningar och emulsioner
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran A41 glas
Modell InLab™ Vetenskap
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm