Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: För referenselektroder
Produktkod. 15539661 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Banan 2 mm
Banan 4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15539661
Brand: Mettler Toledo™ 30281922
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elektrodkablar att ansluta Mettler Toledo referenselektroder till valfri mätare.
  • Löstagbar
  • Återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Banan 4 mm
Beskrivning InLab kabel S7-4mm 1,2m
För användning med (utrustning) Mettler Toledo Referenselektroder
För användning med (applikation) Att ansluta Mettler Toledo referenselektroder till valfri mätare
Längd (engelska) Kabel 4 ft.
Längd (metrisk) kabel 1.2 m