Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: För temperatursonder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
RCA (Cinch)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Löstagbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | RCA (Cinch) |
| För användning med (utrustning) | Mettler Toledo Temperatursonder |
| För användning med (applikation) | Att ansluta Mettler Toledo temperatursonder till valfri mätare |
| Längd (engelska) Kabel | 4 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 1.2 m |