Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse
Produktkod. 15529651 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vattentät
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm banan
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel unitSize
15529651 MultiPin-DIN/RCA (cinch) 1,2 m Varje
15509651 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 5,0 m Varje
15599641 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 3,0 m Varje
15519651 MultiPin-BNC/1 x 4mm banan 1,2 m Varje
15559651 MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vattentät 1,8 m Varje
15503181 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 1,2 m Varje
15539651 MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan 1,2 m Varje
15549651 MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm banan 1,2 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15529651 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30281910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elektrodkablar att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till någon Mettler Toledo mätare med kompatibel kontakt.
  • Löstagbar
  • Återanvändbar
Notera: Denna kabel (30281910) har en DIN-kontakt och skulle inte vara kompatibel med SevenCompact S213 meter, vilket kräver BNC. (För S213, se BNC/RCA-kabel, 30281896).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper MultiPin-DIN/RCA (cinch)
För användning med (utrustning) Mettler Toledo InLab Sensorer
För användning med (applikation) Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare
Längd (engelska) Kabel 4 ft.
Längd (metrisk) kabel 1,2 m