Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse
Product Code. 15539651 Shop All Mettler Toledo Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kontakttyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vattentät
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Längd (metrisk) kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15539651
missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 30281911
Only null left
Add to basket
Add to basket
Elektrodkablar att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till någon Mettler Toledo mätare med kompatibel kontakt.
  • Löstagbar
  • Återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
För användning med (utrustning) Mettler Toledo InLab Sensorer
För användning med (applikation) Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare
Längd (engelska) Kabel 4 ft.
Längd (metrisk) kabel 1.2 m