Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse
Produktkod. p-7070342 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vattentät
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Längd (metrisk) kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15529651
Brand: Mettler Toledo™ 30281910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elektrodkablar att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till någon Mettler Toledo mätare med kompatibel kontakt.
  • Löstagbar
  • Återanvändbar
Notera: Denna kabel (30281910) har en DIN-kontakt och skulle inte vara kompatibel med SevenCompact S213 meter, vilket kräver BNC. (För S213, se BNC/RCA-kabel, 30281896).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper MultiPin-DIN/RCA (cinch)
För användning med (utrustning) Mettler Toledo InLab Sensorer
För användning med (applikation) Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare
Längd (engelska) Kabel 4 ft.
Längd (metrisk) kabel 1.2 m