Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Givarkablar: S7 Anslutning
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 vattentät
S7-DIN 19262
S7-Ingen
S7-Lemo 00
Längd (metrisk) kabel:
1,2 m
10 m
3,0 m
5,0 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Löstagbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7-BNC |
| För användning med (utrustning) | Mettler Toledo InLab Sensorer |
| För användning med (applikation) | Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare |
| Längd (engelska) Kabel | 9.8 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 3,0 m |