Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Fasta pH-elektroder
Produktkod. 10766733 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC IP67
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10766733 S7 -
11374213 Multi-Pin Varje
11997771 BNC IP67 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10766733 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod i glas med lågt underhållsbehov med en integrerad temperatursond med en igensättningsfri, öppen koppling som eliminerar risken för proteinpåväxt. Dess spjutformade spets är designad för att sticka igenom fasta och halvfasta livsmedelsprover (IP67-klassad).
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Meats
  • Cheese
  • Seafood
  • Dough
  • Milk and cream
  • Butter, yogurt, ice cream
  • Fruits and vegetables
  • Ready-made meals
  • Solid and semi-solid food samples
Accessories & Care
  • Open junction and non-refillable - no additional electrolyte required
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH Electrode InLab Solids
Kontakttyper S7
Korsning Open
Material Glass
pH-intervall 1 to 11
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Typ Combination Electrode
Typ av fyllningslösning Xerolyt Extra Polymer
För användning med (applikation) Coping with solid samples such as sausages or cheese
För användning med (utrustning) S7 to BNC (30281915)
Intern referens ARGENTHAL
Membran LoT Glass
Modell InLab™ Solids
Svarstid <20 sec.
Förvaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelska) Drift 32°F to 176°F
Temperaturområde (metriskt). 0°C to 80°C
Tips Typ Spear
Längd (engelska) 0.98 in.
Längd (metrisk) 25 mm
Diameter (engelska) 0.23 in.
Diameter (metrisk) 6 mm