Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Fasta pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
BNC IP67
Multi-Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Kött
- Ost
- Skaldjur
- Deg
- Mjölk och grädde
- Smör, yoghurt, glass
- Frukt och grönsaker
- Färdigrätter
- Fasta och halvfasta livsmedelsprover
Tillbehör& Vård
- Öppen förbindelse och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-elektrod InLab Solid Go-ISM |
| Kontakttyper | BNC IP67 |
| Korsning | Öppna |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 1 till 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology |
| För användning med (utrustning) | Fast kabel till sensor |
| Intern referens | ARGENTAL |
| Membran | LoT-glas |
| Visa mer |