Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Yt pH-elektroder
Produktkod. 10049102 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10049102 S7 Varje
15539611 Multi-Pin Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049102 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343157
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod med ett platt, robust plastmembran för mätning av prover med plana ytor.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Agarplattor
  • Drop storlek prover
  • papper
  • Hud
  • Läder
  • Suspenderade fasta ämnen
  • Textilier och tryck
Tillbehör& Vård
  • Keramisk ringkoppling
  • Polysulfonmembran
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Polysulfon
pH-intervall 1 till 11
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Mättad AgCl
För användning med (applikation) För mätning av prover som hud, läder, papper och agar
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Inkluderar Platt membran
Intern referens Ag/AgCl
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Yta
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (metrisk) 110 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm