Läs mer
Cytiva Inloppsfiltersats
Filter för buffertinlopp som används med inloppsfilterhållarsats. Cytiva Inloppsfiltersats är en uppsättning av 5 polypropenfilter med 5 stödskärmar.
Brand: Cytiva 11000414
Beskrivning
Detta LC-tillbehör (vätskekromatografi) består av fem polypropenfilter och fem stödskärmar för buffertinlopp, som används med en inloppsfilterhållarsats.
- Ytterdiameter: 15 mm
- Våta delar som är resistenta mot organiska lösningsmedel och saltbuffertar som vanligtvis används vid kromatografi av biomolekyler, förutom 100 % etylacetat, 100 % hexan och 100 % tetrahydrofuran
Specifikationer
| Vätskekromatografi av biomolekyler | |
| Polypropen | |
| 15 mm |
| Inloppsfilterhållare | |
| 5 filter och 5 stödskärmar |