Läs mer
Welch™ Inloppsseparator för CRVpro Direktdriven roterande lamellvakuumpump
Produktkod. 10753922 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
Roterande lamellpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10753922
Brand: Welch™ 320016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med CRVpro Direktdriven roterande lamellvakuumpump
  • Intagsseparator separerar vätskefas aerosoler från gasström, vilket minskar kemiska föroreningar i pumpolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Inloppsseparator
För användning med (applikation) Separerar vätskefas aerosoler från gasström
För användning med Roterande lamellpump