Läs mer
Cytiva Inloppsslangsats
Produktkod. 11613224 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Inkluderar:
5 x slangar (5/16 hane / 1/8 tum) ID 1,6 mm, OD 3,15 mm (1/8 tum), längd 1,0 m, kopplingar, hylsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11613224 5 x slangar (5/16 hane / 1/8 tum) ID 1,6 mm, OD 3,15 mm (1/8 tum), längd 1,0 m, kopplingar, hylsor Varje
1 options
Produktkod. 11613224 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28957215
I lager
Specifikationer
Beskrivning Inloppsslangsats
Material Fluoretenpropen (FEP)
Inkluderar 5 x slangar (5/16 hane / 1/8 tum) ID 1,6 mm, OD 3,15 mm (1/8 tum), längd 1,0 m, kopplingar, hylsor