Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt för koldioxidgaskänslig elektrod
Produktkod. 12649195 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 12649195
Brand: Mettler Toledo™ 51340038
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För koldioxidgaskänslig elektrod.
  • Mängd: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Beskrivning Elektrolyt för koldioxid CO2, 25mL
För användning med (utrustning) Koldioxidgaskänslig elektrod
Typ Elektrolyt
Typ av fyllningslösning Elektrolyt
Förpackning 25 mL
Kvantitet 50 mL