Läs mer
Eppendorf™ Innova™ 40R inkubatorshaker
Produktkod. 12528886
Change view
Bana:
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
12528886 25 mm Varje
12518886 19 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12528886 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer M12990096
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd dessa mångsidiga inkubatorskakare för att stödja höghastighetsapplikationer och tunga arbetsbelastningar. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R Incubator Shakers ger mycket breda temperaturmöjligheter för att odla en mängd olika organismer i kolvar upp till 3 liter.
  • Exceptionellt tyst drift ger en gynnsam arbetsmiljö
  • Trippel-excentrisk motviktsdrift i gjutjärnshölje ger vibrations- och problemfri drift i många år
  • Kompakt bänkmodell– passar lätt på bänken och rymmer kolvar upp till 3 l
  • Genomskinligt lock gör det enkelt att se kulturerna och lyfter lätt för att komma åt alla prover
  • Mångsidig tillbehörsplattform (säljs separat) rymmer kolvar upp till 3 l samt provrörsställ och hållare för mikroplattor
  • Auktoriserad. Uppfyller cETL, UL, CSA och CE standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Hastighetsintervall 25 till 500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller 3 L
Produkttyp Inkuberande skakapparat
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 76.2  cm
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (metrisk) 55.9 cm
Modell Innova 40R
Timerintervall 0,01 till 99 timmar.