Läs mer
Eppendorf™ Innova™ 42R Inkubator Shaker
Produktkod. 11340025
Bana:
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11340025
Brand: Eppendorf™ M13350006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd dessa mångsidiga inkuberande skakapparater för en mängd olika tillämpningar. New Brunswick Scientific™ Innova™ 42R Incubator Shakers ger exceptionell bekvämlighet så att du kan skaka och statiskt inkubera kulturer under samma förhållanden samtidigt.
  • Staplingsbar eller inkuberande skakapparat för bänk med valfri kylning
  • Använd på eller under bänken, eller dubbelstaplad för att spara utrymme
  • Som tillval finns kulturlåda, gasningsgrenrör, fjärrlarm och fuktighetsvakt
  • Trippelexcentrisk motviktsdrift i gjutjärn ger år av pålitlig drift
  • Programmerbara Innova kontroller ändrar automatiskt temperatur, hastighet och valfria fotosyntetiska och UV bakteriedödande ljus med tidsintervall
  • Stort visningsfönster och internt ljus ger enkel visning av prover utan att behöva öppna dörren
  • Inbyggd vattenreservoar fuktar kammaren för att minska provavdunstning, samtidigt som den skyddar enheten från spill, inkluderar ett dräneringsystem för enkel rengöring
  • Mångsidiga tillbehörsplattformar (säljs separat) rymmer kolvar upp till 4 l samt provrörsställ och hållare för mikroplattor
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 25 till 400 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller 4 L
Produkttyp Inkuberande skakapparat
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 75.4 cm
Höjd (metrisk) 81.8 cm
Bredd (metrisk) 63.5 cm
Modell Innova 42R
Timerintervall 0,01 till 99 timmar.