Läs mer
Eppendorf™ Innova 42R Microbiology Shaker Bundle
Bana:
25 mm
Beskrivning
mAb-Discovery Bundle: Molecular Biology Veratility Solution, för plasmidkonstruktion och uttryck i bakterier (medelvolym). Paketet består av 1x Nytt Brunswick™ Innova™ 42R (kyld shaker, 25 mm/1 i omloppsbana), 1x universalplattform, 1x rörställ medium och vardera 3x klämmor för 250 mL/500 mL/1 L Erlenmeyer-kolvar, 230 V/50 Hz (EU)
- Hög kapacitet i ett litet fotavtryck: till exempel, 4x 5 L eller 2x 6 L kolvar på universalplattform; enhetsfotavtryck 4731 cm2 /733 in2 (63,5 cm/25 tum bredd, 74,5 cm/29,3 tum djup)
- Ergonomisk och säker gränssnittshantering: Toppmonterade kontroller och display gör det onödigt att böja sig ner under hanteringen, undviker oavsiktliga parameterändringar och kan lätt nås även i en dubbel stack
- Lätt att rengöra: Spillavledare och dränerbar inbyggd spillpanna med rundade hörn skyddar enheten från oavsiktligt spill (kan användas som vattenreservoar för att minska provavdunstning); luftflöde UV-bakteriedödande ljus tillval
- Flexibilitet i labbposition: Labposition på eller under bänk, 2x stapelbar
- Parallell statisk odling: En höjdjusterbar statisk hylla ingår, kulturlåda som tillval och ytterligare hyllor finns
- Visuell provkontroll: Stort visningsfönster och internt ljus ger enkel visning av prover utan att behöva öppna dörren
- Pålitlig 24/7 med hög belastning: Beprövad och testad Innova trippel excentrisk motviktsdrift (tre viktbärande axlar), max. belastning 15 kg
- Programmerbarhet: Kontinuerlig, tidsinställd eller flerstegsprogrammering (15 steg), lagra upp till fyra program
- Tillval och tillbehör: Orbit 19 eller 25 mm, fotosyntetisk ljusbank, UV bakteriedödande ljus, odlingslåda för förångningsskydd av agarplattor, extra statiska hyllor (en ingår), fuktövervakning, fjärrövervakning med VisioNize™ Lab Suite och mer
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 25 mm |
| Hastighetsintervall | 25 till 400 rpm (25 till 300 rpm vid användning av kolvar> 500 ml i staplade enheter) |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Mått (L x B x H) | 74,5 x 63,5 x 81,8 cm (25 x 29,3 x 32,8 tum) |
| Timerintervall | 0,1 till 99,9 timmar, kontinuerlig |