Läs mer
Eppendorf New Brunswick™ Innova™ Type 43/43R Incubator Shakers
Produktkod. 11390015
Modell:
Innova 43
Innova 43R
Kylt:
Ja
Nej
Bana:
25 mm
51 mm
Hastighetsintervall:
25 till 300 rpm
25 till 500 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11390015
Brand: Eppendorf New Brunswick™ M13200002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innova™ Type 43/43R Incubator Shakers come with a large capacity for easy handling of flasks with volume up to 6 L. Top-loading, they are fitted with a controller to program and automate parameter changes on the basis of time.
  • Product Type: Incubator Shaker
  • Form Factor: Floor, Non-Stackable
  • Motor Type: Solid State, DC Brushless Motor
  • Drive Type: Triple-Eccentric Counterbalanced Drive
  • Power: 230 V, 50 Hz
  • Dimensions (W x D x H): 1156 x 813 x 1031 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Hastighetsintervall 25 till 500 varv/min
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller 6 L
Produkttyp Incubated Platform Shaker
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 813 mm
Höjd (metrisk) 1031 mm
Bredd (metrisk) 1156 mm
Vikt (metrisk) 209 kg
Modell Innova 43
Stil Floor Standing, Non-Stackable
Timerintervall 0.01 to 99:59 hr.
Kylt Nej