Läs mer
Eppendorf™ Innova™ 44R Inkubator Shaker
Bana:
25 mm
51 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Trippelexcentrisk motviktsdrift i gjutjärn
- Kylmodul är inbyggd i Innova 44R, eller kan enkelt läggas till 44, när som helst
- Stapelbar– upp till tre enheter för maximal utrymmesbesparing
- Programmerbar Innova kontroller ändrar automatiskt temperatur, hastighet och valfria fotosyntetiska och UV bakteriedödande ljus med tidsintervall
- Mångsidig tillbehörsplattform (säljs separat) rymmer kolvar upp till 5 l
- Utskjutbar plattformsmekanism– ger enkel och enkel åtkomst till flaskorna som finns på fram- och baksidan av shakern
- Inbyggd vattenreservoar fuktar kammaren för att minska provavdunstning, samtidigt som den skyddar enheten från spill, inkluderar ett dräneringsystem för enkel rengöring
- Utdragbar servicemodul ger tillgång till alla elektroniska och värme-/kylakomponenter, utan att behöva packa upp enheterna
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 25 mm |
| Hastighetsintervall | 25 till 400 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Håller | 5 L |
| Produkttyp | Inkuberande skakapparat |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 87.3 cm |
| Höjd (metrisk) | 119.3 cm |
| Bredd (metrisk) | 135 cm |
| Visa mer |