Läs mer
Eppendorf™ Innova™ S44i
Produktkod. 15824075
Change view
Bana:
25 mm
51 mm
Inkluderar:
Fotosyntetisk LED-ljusbank
Inkuberad
Kyld med fotosyntetisk LED-ljusbank
Kylt
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bana Inkluderar Förpackningsstorlek
15824075 25 mm Kylt Varje
15874075 51 mm Fotosyntetisk LED-ljusbank Varje
15814075 25 mm Inkuberad Varje
15834075 25 mm Kyld med fotosyntetisk LED-ljusbank Varje
15844075 51 mm Inkuberad Varje
15854075 51 mm Kylt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15824075 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer S44I310001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ Innova™ S44i är en biologisk shaker som utökar potentialen i ditt labb och erbjuder exceptionell prestanda och tillförlitlighet.
  • Högsta kolvkapacitet i ett mindre fotavtryck
  • Odla fler celler på mindre utrymme
  • Det nya proprietära Eppendorf X-Drive med halvautomatisk motviktsteknik ger mjuk och jämn omrörning
  • Hög temperaturjämnhet över kammaren för reproducerbara resultat
  • Nå enkelt alla dina prover med hjälp av den utskjutbara plattformen
  • Uppskjutbara dörrar för bekväm och enkel åtkomst
  • Optimera ditt utrymme med dubbel- och trippelstaplade konfigurationer
  • Nytt användargränssnitt för pekskärm ger enkel användning
  • Larmstatus, händelselogg och användarinformation är bara en knapptryckning bort.
  • Skapa flerstegsprogram för automatiserad kontroll av shakern
  • Brett utbud av tillbehör och plattformar för att möta alla dina växande behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Hastighetsintervall 2,5 cm bana: 20 till 400 rpm, 5,1 cm bana: 20 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (LxB) Plattform 76 x 62 cm (30 x 24 tum)
Mått (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Höjd (metrisk) 115.8 cm
Fraktvikt (metrisk) 198 kg
Visa Knappsats
Inkluderar Kylt
Gränssnitt USB, Ethernet
Timerintervall 0,01 till 95:59 tim., Kontinuerlig