Läs mer
Eppendorf™ Innova™ S44i
Produktkod. 15834075
Bana:
25 mm
51 mm
Inkluderar:
Fotosyntetisk LED-ljusbank
Inkuberad
Kyld med fotosyntetisk LED-ljusbank
Kylt
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15834075
Brand: Eppendorf™ S44I311001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ Innova™ S44i är en biologisk shaker som utökar potentialen i ditt labb och erbjuder exceptionell prestanda och tillförlitlighet.
  • Högsta kolvkapacitet i ett mindre fotavtryck
  • Odla fler celler på mindre utrymme
  • Det nya proprietära Eppendorf X-Drive med halvautomatisk motviktsteknik ger mjuk och jämn omrörning
  • Hög temperaturjämnhet över kammaren för reproducerbara resultat
  • Nå enkelt alla dina prover med hjälp av den utskjutbara plattformen
  • Uppskjutbara dörrar för bekväm och enkel åtkomst
  • Optimera ditt utrymme med dubbel- och trippelstaplade konfigurationer
  • Nytt användargränssnitt för pekskärm ger enkel användning
  • Larmstatus, händelselogg och användarinformation är bara en knapptryckning bort.
  • Skapa flerstegsprogram för automatiserad kontroll av shakern
  • Brett utbud av tillbehör och plattformar för att möta alla dina växande behov
Specifikationer
Bana 25 mm
Hastighetsintervall 2,5 cm bana: 20 till 400 rpm, 5,1 cm bana: 20 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (LxB) Plattform 76 x 62 cm (30 x 24 tum)
Mått (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Höjd (metrisk) 115.8 cm
Fraktvikt (metrisk) 198 kg
Visa Knappsats
Inkluderar Kyld med fotosyntetisk LED-ljusbank
Gränssnitt USB, Ethernet
Timerintervall 0,01 till 95:59 tim., Kontinuerlig