Läs mer
Eppendorf™ Innova™ S44i
Beskrivning
- Högsta kolvkapacitet i ett mindre fotavtryck
- Odla fler celler på mindre utrymme
- Det nya proprietära Eppendorf X-Drive med halvautomatisk motviktsteknik ger mjuk och jämn omrörning
- Hög temperaturjämnhet över kammaren för reproducerbara resultat
- Nå enkelt alla dina prover med hjälp av den utskjutbara plattformen
- Uppskjutbara dörrar för bekväm och enkel åtkomst
- Optimera ditt utrymme med dubbel- och trippelstaplade konfigurationer
- Nytt användargränssnitt för pekskärm ger enkel användning
- Larmstatus, händelselogg och användarinformation är bara en knapptryckning bort.
- Skapa flerstegsprogram för automatiserad kontroll av shakern
- Brett utbud av tillbehör och plattformar för att möta alla dina växande behov
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 51 mm |
| Hastighetsintervall | 2,5 cm bana: 20 till 400 rpm, 5,1 cm bana: 20 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Mått (LxB) Plattform | 76 x 62 cm (30 x 24 tum) |
| Mått (L x B x H) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
| Höjd (metrisk) | 115.8 cm |
| Fraktvikt (metrisk) | 198 kg |
| Visa | Knappsats |
| Inkluderar | Fotosyntetisk LED-ljusbank |
| Visa mer |