Läs mer
Eppendorf™ Innova™ S44i
Produktkod. p-7144625
Bana:
25 mm
51 mm
Inkluderar:
Fotosyntetisk LED-ljusbank
Inkuberad
Kyld med fotosyntetisk LED-ljusbank
Kylt
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15874075
Brand: Eppendorf™ S44I331001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ Innova™ S44i är en biologisk shaker som utökar potentialen i ditt labb och erbjuder exceptionell prestanda och tillförlitlighet.
  • Högsta kolvkapacitet i ett mindre fotavtryck
  • Odla fler celler på mindre utrymme
  • Det nya proprietära Eppendorf X-Drive med halvautomatisk motviktsteknik ger mjuk och jämn omrörning
  • Hög temperaturjämnhet över kammaren för reproducerbara resultat
  • Nå enkelt alla dina prover med hjälp av den utskjutbara plattformen
  • Uppskjutbara dörrar för bekväm och enkel åtkomst
  • Optimera ditt utrymme med dubbel- och trippelstaplade konfigurationer
  • Nytt användargränssnitt för pekskärm ger enkel användning
  • Larmstatus, händelselogg och användarinformation är bara en knapptryckning bort.
  • Skapa flerstegsprogram för automatiserad kontroll av shakern
  • Brett utbud av tillbehör och plattformar för att möta alla dina växande behov
Specifica
Bana 51 mm
Hastighetsintervall 2,5 cm bana: 20 till 400 rpm, 5,1 cm bana: 20 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (LxB) Plattform 76 x 62 cm (30 x 24 tum)
Mått (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Höjd (metrisk) 115.8 cm
Fraktvikt (metrisk) 198 kg
Visa Knappsats
Inkluderar Fotosyntetisk LED-ljusbank
Gränssnitt USB, Ethernet
Timerintervall 0,01 till 95:59 tim., Kontinuerlig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato