Läs mer
Eppendorf™ Universell plattform för Innova™ S44i Inkubator Shaker
Beskrivning
- 9 klibbiga dynor behövs för att täcka plattformen
- Sticky pads säljs separat
- Anodiserad aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | Innova™ S44i |