Läs mer
Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) GOLD - 80nm Goat Anti-Rabbit IgG Gold (10OD)
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Kvantitet | 0.2 mL |
| Mål | InnovaCoat GOLD - 80nm Goat Anti-Rabbit IgG Gold (10OD) |
| Produkttyp | Antibody Labeling Kit |