Läs mer
Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Produktkod. 13511180 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
For Research Use Only
Produktkod. 13511180
Brand: Novus Biologicals™ 2200100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
For Research Use Only
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Kvantitet 100 mL
Mål 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Produkttyp Antibody Labeling Kit