Läs mer
INO5042, MedChemExpress
Produktkod. 16403149
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16403149 1 mg
1 options
Produktkod. 16403149 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00094
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material INO5042
CAS 14782-19-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H7NO3S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
LEDER O=C(C1=C2SC(C3=CC=CO3)=N1)C4=C(C=CC=C4)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 281.29
Formel vikt 281.29
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation