Läs mer
Cole-Parmer™ Ympningsslinga, platina
Produktkod. 11719679 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11719679 45 mm Varje
1 options
Produktkod. 11719679 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0185004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2336.27 SEK / Paket med 1
    Save 303.73 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Exakt tillverkad platina- och iridiumtråd för överföring av bakteriekulturer.
  • Platinaögla idealisk för överföring av bakteriekulturer.
  • Tillverkad av Bamp;S platinatråd med 15 % iridium för styvhet - detta möjliggör en tunnare tråd för ömtåligt arbete.
  • Slingor är sammansmälta för att bilda en perfekt cirkel med en inre tolerans på± 0,02 mm för att säkerställa korrekt leverans.
  • Beställ isolerad ögla och hållare separat.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 2 mm
Längd (metrisk) 45 mm
Material Platina Iridium
Spårvidd 24