Läs mer
Heathrow Scientific™ Inokuleringsnål/öglor
Produktkod. 16310786 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Volym:
1μ L
10μ L
Material:
ABS
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Material Förpackningsstorlek
16310786 10μ L ABS -
16380776 1μ L Polypropen Paket med 1000
16390776 1μ L ABS Paket med 1000
16300786 10μ L Polypropen Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16310786 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS81121D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 SEK
    617.52 SEK / Paket med 1000
    Save 176.48 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ge valet att sprida eller plocka kolonier och kulturer utan risk för kontaminering med inokulerande nål/öglor.
  • Använd öglans ände för att jämnt stryka en gelyta
  • Använd nåländen för att ta bort kolonier
  • Spårbarhet från parti till parti
  • Sterila
  • Disponibel
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 20 cm
Material ABS
Sterilitet Sterila
Storlek Standard
Färg Blått
Produkttyp Inokuleringsögla och nål, styv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Spridning, plockning och överföring av kolonier eller kulturer