Läs mer
Gosselin™ Inokulering av T-formade spridare
Produktkod. 11749515
Change view
Kvantitet:
Paket om 1500
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 2500
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11749515 Paket om 1500 Paket med 1500
11774166 Paket om 500 Paket med 500
12603475 Paket om 500 Paket med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11749515 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer ETAT03
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För spridning över ytan av fasta medier i mikrobiologiska applikationer. Gosselin™ Inokulerande T-formade spridare är tillverkade av polystyrenplast.
  • Mer exakt
  • Steril och för engångsbruk
  • Förpackad i manipuleringssäkra ZIP-påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Klart
Längd (metrisk) 148 mm
Kvantitet Paket om 1500
Form T-form
Sterilitet Sterila