Läs mer
Gosselin™ Inokulering av T-formade spridare
Produktkod. 12603475
Kvantitet:
Paket om 1500
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 2500
Paket med 500
Produktkod. 12603475
Brand: Gosselin™ ETAT01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För spridning över ytan av fasta medier i mikrobiologiska applikationer. Gosselin™ Inokulerande T-formade spridare är tillverkade av polystyrenplast.
  • Mer exakt
  • Steril och för engångsbruk
  • Förpackad i manipuleringssäkra ZIP-påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Klart
Längd (metrisk) 148 mm
Kvantitet Paket om 500
Form T-form
Sterilitet Sterila