Läs mer
Gosselin™ Inokulering av T-formade spridare
Produktkod. p-8259055
Kvantitet:
Paket om 1500
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 2500
Paket med 500
Produktkod. 11749515
Brand: Gosselin™ ETAT03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För spridning över ytan av fasta medier i mikrobiologiska applikationer. Gosselin™ Inokulerande T-formade spridare är tillverkade av polystyrenplast.
  • Mer exakt
  • Steril och för engångsbruk
  • Förpackad i manipuleringssäkra ZIP-påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Klart
Längd (metrisk) 148 mm
Kvantitet Paket om 1500
Form T-form
Sterilitet Sterila